Learn More
Hidrato de sodio y ácido gentísico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gentisic Acid Sodium Hydrate |
| CAS | 4955-90-2 |
| Fórmula molecular | C7 H6 O4.x H2 O.Na |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Sodium Hydrate, 5-Hydroxysalycylic Acid Sodium Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O4.Na/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;/h1-3,8-9H,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Oc1ccc(O)c(c1)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2,5-dihidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 176.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0086 |