Learn More
Ácido gentísico (ácido 2,5-dihidroxibenzoico), LoGiCal
Código de producto. 30459335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459335 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459335 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0217.10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Nombres de analitos o componentes Gentisic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
Nombre IUPAC ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 154.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,0266 g/mol