Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gentiopicrosida
Código de producto. 17281272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281272 1 g 1 g
17291272 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281272 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466830010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20831-76-9
Fórmula molecular C16H20O9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentiopicrosida
Cantidad 1 g
Punto de fusión de 191,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 356,33
Clave InChI DUAGQYUORDTXOR-GPQRQXLASA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3C(=O)OCC=C3[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (5R,6S)-5-ethenyl-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-1H,3H,5H,6H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one
Peso molecular (g/mol) 356.33