Learn More
Gentiopicrósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gentiopicroside |
| CAS | 20831-76-9 |
| Fórmula molecular | C16 H20 O9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 5-ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6-dihydro-, (5R,6S)-, 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 5-ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6-dihydro-, (5R-trans)-, Gentiopicrin (6CI), Gentiopicroside (7CI,8CI), (5R,6S)-5-Ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6-dihydro-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one, NSC 606402 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2-3,6-7,10-13,15-20H,1,4-5H2/t7-,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3C(=O)OCC=C3[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R)-4-etenil-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4,6-dihidro-3H-pirano[3,4-c]piran-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 356.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1107 |