Learn More
Gentiopicroside, MedChemExpress
Código de producto. 16468998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468998 10 mg 10 miligramos
16439096 100 mg 100 miligramos
16424847 50 mg 50 miligramos
16413876 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16468998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0494
MedChemExpress Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6; Gentiopicroside has antianti-inflammatoryand antioxidative effects.
Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentiopicroside
CAS 20831-76-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20O9
Cantidad 10 mg
Sinónimo Gentiopicrin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.65 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (280.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@@H]([C@@H]1O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CO)C(C3=CO1)=CCOC3=O
Peso molecular (g/mol) 356.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus