Learn More
Gentianosa, TRC
Código de producto. 30402811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402811 1 mg
30400071 2.5 mg
30400431 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3625031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25954-44-3
Fórmula molecular C18 H32 O16
Peso molecular (g/mol) 504.44
Sinónimo O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxi-tetrahidropiran-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentianose
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O16/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.169