Learn More
Sulfato de gentamicina X2, TRC
Código de producto. 30240761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240761 5 mg 5 miligramos
30240487 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3606055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57793-88-1
Fórmula molecular C19H38N4O10.x(H2SO4)
Peso molecular (g/mol) 580.6
Sinónimo O-2-Amino-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1-6)]-2-deoxy-D-streptamine Sulfate
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-hidroxiciclohexil]oxi-5-metil-4-(metilamino)oxano-3,5-diol; Ácido sulfúrico
SMILES CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentamicin X2 Sulfate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38N4O10.H2O4S/c1-19(29)5-30-18(13(28)16(19)23-2)33-15-7(21)3-6(20)14(12(15)27)32-17-9(22)11(26)10(25)8(4-24)31-17;1-5(2,3)4/h6-18,23-29H,3-5,20-22H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.2262