Learn More
Sulfato de gentamicina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17680887 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17680887 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17680887 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02190057.2
Se produce por fermentación de Micromonospora purpurea o M. echinospora. El sulfato de gentamicina de MP Biomedicals es un complejo antibiótico aminoglucósido utilizado como agente de selección en aplicaciones de biología molecular. También se utiliza para tratar muchos tipos de bacterias
El producto es una mezcla de 3 componentes principales designados como C1, C1a y C2. La gentamicina se usa como sal sulfato. Cada componente consta de cinco nitrógenos básicos y requiere cinco equivalentes de ácido sulfúrico por mol de base de gentamicina.
  • Se utiliza como agente de selección en aplicaciones de biología molecular
  • Trata muchos tipos de infecciones bacterianas, especialmente aquellas causadas por organismos gramnegativos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Forma física Powder
CAS 1405-41-0
pH 3.5 to 5.5 (1 in 25, aq. soln.)
Punto de fusión 218°C to 237°C (as powder)(literature)
Residuos de ignición ≤1%
Pérdida por secado ≤18%
Potencia ≤590μg/mg
Cantidad 250 mg
Rotación óptica 107–121° (10mg/mL, water)
Sinónimo Garamycin, Gentamicin sulfate salt, Gentiomycin C
Información de solubilidad H2O: soluble 50mg/mL
Grado USP
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Gentamycin Sulfate, USP
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate