Descripción
El sulfato de gentamicina se produce por fermentación de Micromonospora purpurea o M. echinospora. Es una mezcla de tres componentes principales designados como C1, C1a y C2. Cada componente consta de cinco nitrógenos básicos y requiere cinco equivalentes de ácido sulfúrico por mol de base de gentamicina. La gentamicina se usa como sal sulfato.
El sulfato de gentamicina es un antibiótico de amplio espectro eficaz contra las bacterias grampositivas y gramnegativas. Es eficaz contra cepas resistentes a tetraciclina, cloranfenicol, kanamicina y colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus y Streptococcus.
Modo de acción:
- La gentamicina causa un defecto en la lectura del codón al unirse a la subunidad 30S ribosomal
- Esta unión bloquea la translocación de peptidil-tRNA del sitio del aceptor al sitio del donante
- El efecto bactericida sobre Pseudomonas aeruginosa se ejerce por la unión de gentamicina a la membrana exterior, donde desplaza cationes naturales, desestabiliza la membrana y forma agujeros en la superficie celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma física | Polvo |
| CAS | 1405-41-0 |
| pH | 3.5 to 5.5 (4% solution aq. soln.) (literature) |
| Punto de fusión | 218°C to 237°C (literature) |
| Potencia | >590μg/mg |
| Cantidad | 50 mg |
| Rotación óptica | 116° |
| Sinónimo | Garamycin, Genoptic, GM Sulfate;Gentiomycin C |
| Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint). Practically insoluble in alcohol and other organic solvents. |
| Grado | Cultivo celular |