Learn More
Sulfato de gentamicina, Solución antibiótica, Conc: 10 mg/ml, MP Biomedicals
Código de producto. 11460435 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
11460435 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 11460435 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091676045
Concentración de solución antibiótica: 10 mg/ml Eficaz contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como, micoplasma Temperatura de conservación: 15–30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentamicin Sulfate
Tipo Gentamicin Sulfate
CAS 1405-41-0
Cantidad 10 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gentamicin Sulfate Reagent Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate