Learn More
Gentamicina, sulfato, 600 IU/mg, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15435139 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15435139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62834.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.65€ / 5 g
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Gentamicin sulfate, CAS # 1405-41-0, is an aminoglycoside mainly used to inhibit the growth of Gram-negative bacteria. | CAS: 1405-41-0
Gentamycin Sulfate is a broad-spectrum, aminoglycoside antibiotic used for cell culture which inhibits protein synthesis in sensitive organisms. Reported to have activity against gram-negative bacteria, Pseudomonas aeruginosa, gram-positive Staphylococcus aureus and some mycoplasmas. Reported to have low toxicity to mammalian cells and viruses at certain concentrations, useful for long-term tissue culture studies with viruses. This compound is a mixture of Gentamycin c1, c1a and c2.
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de gentamicina es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro utilizado para cultivo celular que inhibe la síntesis de proteínas en organismos sensibles. Se ha notificado actividad contra bacterias gramnegativas, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus grampositivos y algunos micoplasmas. Se ha notificado baja toxicidad en células de mamíferos y virus a determinadas concentraciones, útil para estudios de cultivo tisular a largo plazo con virus. Este compuesto es una mezcla de gentamicina C1, C1a y C2.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Compuesto de gentamicina C1, gentamicina C1a y gentamicina C2. Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-41-0
Número MDL MFCD00270181
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentamicin sulfate
Tipo Gentamicin Sulfate
Forma física Polvo
Color Blanco
Concentración 600 IU/mg
Cantidad 5 g
Rotación óptica +117° (c=10 in Water)
Índice Merck 14,4392
Información de solubilidad Soluble in water
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gentamycin sulfate, 600 I.U./mg
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin, sulfate