Learn More
Melford Sulfato de gentamicina
Descripción
El sulfato de gentamicina es un antibiótico aminoglucósido que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas al unirse al ribosoma bacteriano.
Se utiliza frecuentemente como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión en el medio de cultivo permite el crecimiento específico de bacterias sin resistencia a la gentamicina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gentamicin Sulfate |
| CAS | 1405-41-0 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C21H43N5O7-H2SO4 |