Learn More
MP Biomedicals™ Sulfato de gentamicina, 50 mg/ml
Código de producto. 11480435 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
11480435 1 x 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 11480435 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091676245
Eficaz contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como micoplasma.
La gentamicina es un complejo de antibióticos aminoglucósidos que inhibe el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos grampositivos y gramnegativos, incluidas cepas resistentes a tetraciclina, cloranfenicol, kanamicina y colistina, en particular cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus y Streptococcus. También es eficaz contra micoplasma.
  • Se utiliza como agente de selección (gen de resistencia a la gentamicina) en aplicaciones de biología molecular.
  • Aplicaciones clave: aplicaciones de cultivo celular, tratamiento antimicrobiano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
pH 4 to 6
Esterilidad Sterile
Color Transparente incoloro a amarillo pálido
Concentración 50 mg/mL
Cantidad 1 x 10 mL
Sinónimo Garamycin, Gentamicin sulfate salt, Gentiomycin C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.