Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de gentamicina
Código de producto. 15575136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15575136 5 g 5 g
15433221 1 g 1 g
15585136 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15575136 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455310050
Solicitar formato a granel o personalizado
El sulfato de gentamicina, n.° de CAS 1405-41-0, es un aminoglucósido utilizado principalmente para inhibir el crecimiento de bacterias gramnegativas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El sulfato de gentamicina es un antibiótico bactericida aminoglicósido que muestra actividad contra bacterias gramnegativas
  • Funciona al inhibir la biosíntesis de proteínas mediante la unión de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano
Aplicaciones
  • El sulfato de gentamicina se ha utilizado en estudios para determinar la cicatrización de heridas debido a sus propiedades antibióticas y antifúngicas
  • Cuenta con aplicaciones de investigación de laboratorio en el estudio de una serie de condiciones clínicas, entre las que se incluyen infección actinomicótica, apendicitis, fibrosis quística, osteomielitis, enfermedad inflamatoria pelviana, peste, gonorrea y tularemia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-41-0
Sinónimo Garamycin, Gentamicin Sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentamicin sulfate
Tipo Sulfato de gentamicina
Punto de fusión De 218,0 °C a 237,0 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 15% max.
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Porcentaje de pureza ≥590 IU/mg (Gentamycin)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gentamicin sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.