Learn More
Tocris Bioscience™ Sulfato de gentamicina
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18706259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
18706259 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 18706259 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6442/5G
Aminoglycoside antibiotic
Gentamicin sulfate is an aminoglycoside antibiotic. Irreversibly binds bacterial ribosomes and disrupts protein synthesis. Active against gram-positive and -negative bacteria. Stable over wide range of temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1405-41-0
Cantidad 5 g