Learn More
TOKU-E™ Gentamicin ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044024
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30044024 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30044024 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor G04610x1ML
Gentamicin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Gentamicin Sulfate in water.
  • CAS Number: 1405-41-0
  • Molecular Formula: C21H43N5O7
  • Molecular Weight: 477.60 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Micromonospora purpurea or M. Echinospora
  • Spectrum: Gentamicin Sulfate is a broad-spectrum antibiotic targeting Gram-positive and Gram-negative bacteria. It is effective against several strains of Mycoplasma. It also combats certain β-lactam sensitive vancomycin-resistant Enterococcus (VRE; a 'superbug')
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit, blocking the translocation of peptidyl-tRNA from acceptor to donor. This results in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein
Especificaciones
CAS 1405-41-0
Nombre del producto químico o material Gentamicin
Color Colorless
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Gentamicin ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water
Concentración 50 mg/mL
Formulario Clear, colorless solution
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Formulación Liquid in Water
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Media Supplements, Plant Biololgy, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Grado de pureza o calidad >95%
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ice Pack