Learn More
Sal de pentaacetato de gentamicina C1, TRC
Código de producto. 17944385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944385 1 mg 1 miligramo
17904825 10 mg 10 miligramos
17910665 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3605851MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25876-10-2
Fórmula molecular C21H43N5O7.5C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 777.86
Sinónimo O-2-Amino-2,3,4,6,7-pentadeoxy-6-(methylamino)-α-D-ribo-heptopyranosyl-(14)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-L-arabinopyranosyl-(16)]-2-deoxy-D-streptamine Pentaacetate Salt;
Nombre IUPAC ácido acético; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-(metilamino)etil]tetrahidropiran-2-il]oxi-2-hidroxi-ciclohexoxi]-5-metil-4-(metilamino)tetrahidropiran-3,5-diol
SMILES CN[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)O1.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentamicin C1 Pentaacetate Salt
Nombres de analitos o componentes Gentamicin C1 Pentaacetate Salt
Condiciones de envío Dry Pack
Fórmula InChI InChI=1S/C21H43N5O7.5C2H4O2/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;5*1-2(3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;5*1H3,(H,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m1...../s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 777.4219