Descripción
A sterile, concentrated (500x) antibiotic/antimycotic solution of gentamicin and amphotericin B (10 x 1 ml vials/pkg). One Gentamicin/Amphotericin Solution 10-Pak is enough to supplement ten 500 mL bottles of basal medium. Animal origin-free.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Anfotericina B, gentamicina |
| Forma física | Líquido |
| Filtrado estéril | Yes |
| Concentración | 500 X, 125 μg/mL Amphotericin B, 5 mg/mL Gentamicin |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Aplicación validada | Prevención de la contaminación del cultivo celular |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Condiciones de envío | Hielo seco |