Learn More
Gibco™ Gentamicina (50 mg/ml)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11550506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
20 x 100 mL
20 x 20 mL
20 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
400 ml
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11550506 20 x 100 mL 400 ml
11520506 20 ml 20 ml
11530506 100 mL 100 ml
11540506 20 x 20 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11550506 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15750102
Gentamicina (50 mg/ml)
La gentamicina se prepara en agua destilada.
Espectro: Bacterias grampositivas y gramnegativas
Concentración recomendada: 0,5 a 50 μg/ml
Condiciones de almacenamiento recomendadas: + 15 °C a + 30 °C
Uso de gentamicina
Un antibiótico ideal para el cultivo celular debe tener un amplio espectro de actividad antibacteriana y antimicoplasmática, así como la libertad de toxicidad celular.Gentamicina se aproxima a estos requisitos. Posee propiedades biológicas y bioquímicas, que la hacen superior al uso de penicilina y estreptomicina (PS). En el cultivo celular se utiliza normalmente a una concentración de 25-50 μg/ml en el medio de crecimiento, pero las concentraciones más altas, por ejemplo 200 μg/ml, se utilizan a menudo en estudios virales cuando se sabe que las muestras están infectadas.
Ventajas
Amplio espectro - más amplio y más eficaz que la penicilina/estreptomicina
Así como ser activo contra muchos microorganismos grampositivos o gramnegativos, la gentamicina es activa contra cepas de Proteus y Staphylococcus que a veces pueden ser resistentes a una mezcla de PS y a diferencia de PS, la gentamicina es activa contra cepas de Pseudomonas.
Actividad antimicoplasmática
Aunque no activa contra levaduras, mohos o protozoos, la gentamicina ha sido reportada como activa contra varias pero no todas las cepas de micoplasma.
Estabilidad de PH
La gentamicina ha demostrado ser estable sobre un rango de pH de 2 a 10 en medios de cultivo tisular a + 37 °C durante 15 días, A diferencia de la estreptomicina, que es rápidamente destruida por las condiciones alcalinas y la penicilina, que es inestable tanto a pH ácido como alcalino.
Estabilidad de la temperatura
La gentamicina es estable a todas las temperaturas y puede resistir la esterilización en autoclave. Por lo tanto, si se utiliza un medio en polvo esterilizable en autoclave, se puede añadir gentamicina antes de la esterilización. La esterilización normal en autoclave casi completamente desactiva la penicilina y reduce la actividad de la estreptomicina en 50 %.
La actividad no se ve afectada por la presencia de suero
En comparación con la penicilina, que pierde inmediatamente 30 % de su actividad cuando se añade a los medios de cultivo tisular que contienen suero, la gentamicina no se ve afectada.
Tolerancia celular
La concentración sugerida está muy por debajo de la dosis máxima tolerada por las células. Las células tolerarán concentraciones 20X superiores a las normales.
Estabilidad y replicación de virus en presencia de gentamicina
El uso de gentamicina no afecta los rendimientos de virus ni al formato de las placas. Además, no afecta ni interfiere a los rendimientos o los ensayos.
Aumento de los aislamientos de virus
En la actualidad, no se dispone de datos suficientes para demostrar claramente que este es el caso, pero la acumulación de pruebas parece apoyar esta afirmación. Básicamente la razón es que la actividad antibiótica superior de la gentamicina permite que algunos cultivos mal infectados crezcan y sean leídos mientras que los antibióticos menos eficaces no controlarían el crecimiento bacteriano y por lo tanto el cultivo no puede ser leído.
Uso adicional
Como aditivo en medios micológicos para prevenir el crecimiento bacteriano. Las propiedades enumeradas anteriormente hacen que la gentamicina sea ideal para su uso en cultivos celulares y tisulares, así como para el transporte de cultivos celulares y muestras clínicas que contengan virus o cualquier muestra en la que se deba evitar el crecimiento excesivo de bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
Descripción Gentamicina, 20 x 100 ml, concentración de 50 mg/ml, líquido, tipo de reactivo antibiótico, prevención de la contaminación del cultivo celular, para uso exclusivo en investigación, almacenar de + 15 a + 30 °C, utilizado para cultivo celular de mamíferos
Concentración 50 mg/mL
Formulario Líquido
Tipo de producto Gentamicina
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 20 x 100 mL
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación