Learn More
Gibco™ Gentamicina (10 mg/ml)
Código de producto. 15820243 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15820243 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 15820243 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15710064
 Artículo restringido
En stock
Antibiótico soluble en agua que se purificaba originalmente a partir del hongo Micromonospora purpurea
La gentamicina actúa mediante la creación de una unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y a la muerte de las bacterias susceptibles.
  • Efectivo contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas
  • Se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana en los cultivos celulares
  • La concentración de trabajo recomendada oscila entre 0,5 y 50 μg/ml
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 10 mg/mL
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Gentamicina
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gentamicin Reagent Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamicin sulphate