Learn More
Gibco™ Gentamicina (10 mg/ml)
Descripción
El sulfato de gentamicina es un antibiótico soluble en agua purificado originalmente a partir del hongo Micromonospora purpurea. La gentamicina actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y a la muerte de las bacterias susceptibles. La gentamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas, y se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana de cultivos celulares. La concentración de trabajo recomendada varía entre 0,5 y 50 μg/ml. Ofrecemos una variedad de antibióticos y antimicóticos para aplicaciones de cultivo celular.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La gentamicina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de gentamicina Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15710-072). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La gentamicina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de gentamicina Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15710-072). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Norma ISO 13485, cGMP, FDA |
| Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C |
| Descripción | Gentamicina, 20 x 100 ml, 10 mg/ml, temperatura de almacenamiento 15 a 30 °C, antibiótico, agente gentamicina, tipo de reactivo antibiótico, 24 meses de vida útil, Certificado ISO 13485/cGMP/FDA, ambiente, menos recursos usados/menos residuos |
| Concentración | 10 mg/mL |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Antibiótico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero, prevención de contaminación de cultivo de células |
| Cantidad | 20 x 100 mL |