Learn More
AHLSTROM GenSaver™ 2.0
Descripción
Este tratamiento químico patentado conserva el ADN en GenSaver.™ La versión 2.0 se puede utilizar incluso después de décadas de almacenamiento en ambiente para generar datos de STR y secuenciación de próxima generación de alta calidad.
Las áreas clave de uso incluyen:
- Estudios forenses
- Identificación humana
- Prueba de paternidad
- Cribado genético animal
- Biobancos
- Genómica
- Biología molecular
- Amplificación del genoma completo
- Detección de plásmidos
- Medicina de precisión
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blanco |
| Formato | Tarjeta |
| Isolation Technology | Tecnología de papel de filtro especializado impregnado |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplificación directa de STR |
| N.º de muestras | 1 |
| Tipo de producto | Tarjeta de recogida y transporte de muestras |
| Certificaciones/conformidad | ISO 18385 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.