Learn More
Jenway™ Accesorio de espectrofotómetro de la serie Genova, solución DNACON
Código de producto. 15464990
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Solución de DNACON
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15464990 Solución de DNACON 20 ml
1 options
Código de producto. 15464990 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 9995977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00€
    271.74€ / 20 ml
    Ahorro 20.26€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Piezas y accesorios para ampliar las capacidades de análisis o facilitar las pruebas.
  • accesorios
  • Para utilizar con espectrofotómetros de la serie Genova
Especificaciones
Tipo Solución de DNACON
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro de la serie Genova
compliance-icons
Nombre del producto
  • DNACON
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: myristyltrimethylammonium bromide