Learn More
Genkwanin, TRC
Código de producto. 30136369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136369 100 mg 100 miligramos
30135442 25 mg 25 miligramos
17964345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG360000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 437-64-9
Fórmula molecular C16 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 284.26
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-, Flavone, 4',5-dihydroxy-7-methoxy- (7CI,8CI), Genkwanin (6CI), 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Methylapigenin, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Apigenin 7-methyl ether, Puddumetin
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-7-metoxicromen-4-ona
SMILES COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genkwanin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0685