Learn More
Genkwanin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Genkwanin |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0685 |