Learn More
Genkwanin, MedChemExpress
Código de producto. 16491488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491488 5 mg 5 miligramos
16459078 10 mg 10 miligramos
16444877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0731
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genkwanin
CAS 437-64-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Puddumetin
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (17.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 284.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus