Learn More
Genistin, MedChemExpress
Código de producto. 16469028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469028 10 mg 10 miligramos
16464857 50 mg 50 miligramos
16451448 5 mg 5 miligramos
16409116 100 mg 100 miligramos
16401516 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16469028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0595
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Genistin (Genistine), an isoflavone belonging to the phytoestrogen family, is a potent anti-adipogenic and anti-lipogenic agent. Genistin attenuates cellular growth and promotes apoptotic cell death breast cancer cells through modulation of ERalpha signaling pathway.
Genistin (Genistine), an isoflavone belonging to the phytoestrogen family, is a potent anti-adipogenic and anti-lipogenic agent. Genistin attenuates cellular growth and promotes apoptotic cell death breast cancer cells through modulation of ERalpha signaling pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistin
CAS 529-59-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O10
Cantidad 10 mg
Sinónimo Genistine Genistoside Genistein 7-O-β-D-glucopyranoside
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.28 mM)
SMILES O=C(C(C1=CC=C(O)C=C1)=COC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)C2=C4O
Peso molecular (g/mol) 432.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.38
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease