Learn More
Genistina, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465689 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15465689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63445.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Glucósido de genisteína que inhibe la proteína tirosina quinasa
Glucoside of genistein that inhibits protein tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-59-9
Fórmula molecular C21H20O10
Peso molecular (g/mol) 432.381
Número MDL MFCD00016883
Clave InChI ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Sinónimo genistin, genistine, genisteol 7-monoglucoside, genistoside, genistein 7-glucoside, glucosyl-7-genistein, genistein 7-o-beta-d-glucoside, unii-1pog3scn5t, genistein glucoside, genistein-7-glucoside
PubChem CID 5281377
ChEBI CHEBI:27514
Nombre IUPAC 5-hidroxi-3-(4-hidroxifenilo)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicomen-4-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistin
Punto de fusión 258°C to 259°C
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 100 mg
Beilstein 64479
Índice Merck 14,4391
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo