Learn More
Genistein, MedChemExpress
Código de producto. 16471736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471736 500 mg 500 miligramos
16406506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14596
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress Genistein, a soy isoflavone, is a multiple tyrosine kinases (e.g., EGFR) inhibitor which acts as a chemotherapeutic agent against different types of cancer, mainly by altering apoptosis, the cell cycle, and angiogenesis and inhibiting metastasis.
Genistein, a soy isoflavone, is a multiple tyrosine kinases (e.g., EGFR) inhibitor which acts as a chemotherapeutic agent against different types of cancer, mainly by altering apoptosis, the cell cycle, and angiogenesis and inhibiting metastasis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistein
CAS 446-72-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo NPI 031L
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (370.04 mM)
SMILES OC1=C2C(OC=C(C3=CC=C(O)C=C3)C2=O)=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease