Learn More
Genisteína Diglucuronida, TRC
Código de producto. 17939914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17939914 2.5 mg 2.50 miligramo
17907924 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17939914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3500552.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 428438-35-1
Fórmula molecular C27H26O17
Peso molecular (g/mol) 622.49
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic Acid 4-[7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl]phenyl
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-(4-(7-((2S,3R,4S,5S,6S)-6-carboxi-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-5-hidroxi-4-oxo-4H-cromen-3-il)fenoxi)-ácido 3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-carboxílico
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)C=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistein Diglucuronide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26O17/c28-12-5-10(42-27-21(35)17(31)19(33)23(44-27)25(38)39)6-13-14(12)15(29)11(7-40-13)8-1-3-9(4-2-8)41-26-20(34)16(30)18(32)22(43-26)24(36)37/h1-7,16-23,26-28,30-35H,(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,26+,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.12