Learn More
Genisteína-d4 (4-hidroxifenil-2,3,5,6-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Genistein-2',3',5',6'-d4 |
| CAS | 187960-08-3 |
| Fórmula molecular | C15 2H4 H6 O5 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0779 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 95 atom % D, min 97% Chemical Purity |