Learn More
Genisteína 7-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30003547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003547 2.5 mg 2.50 miligramo
30009382 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3500152.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38482-81-4
Fórmula molecular C21 H18 O11
Peso molecular (g/mol) 446.36
Sinónimo 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[5-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-oxocromo-7-il]oxioxano-2-carboxílico ácido
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistein 7-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)11-7-30-13-6-10(5-12(23)14(13)15(11)24)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.0849
Porcentaje de pureza >95%