Learn More
Genisteína 7-beta-D-glucurónida 4'-sulfato sal disódica, TRC
Código de producto. 17991045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991045 1 mg 1 miligramo
17982725 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3499801MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C21H16Na2O14S
Peso molecular (g/mol) 570.39
Sinónimo 5-Hydroxy-4-oxo-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt;
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistein 7-beta-D-Glucuronide 4'-Sulfate Disodium Salt