Learn More
Genisteína 4'-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 17994555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994555 2.5 mg 2.50 miligramo
17974785 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17994555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3499902.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 245084-07-5
Fórmula molecular C21H18O11
Peso molecular (g/mol) 446.36
Sinónimo Genistein-4'-glucuronide, 4-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistein 4'-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O11/c22-9-5-12(23)14-13(6-9)30-7-11(15(14)24)8-1-3-10(4-2-8)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.0849
Porcentaje de pureza >95%