Learn More
Genisteína 4'-beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30240875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240875 100 mg 100 miligramos
30240500 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG349975100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152-95-4
Fórmula molecular C21 H20 O10
Peso molecular (g/mol) 432.38
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-, Sophoricoside (6CI,7CI,8CI), 3-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone 4'-β-D-glucopyranoside, 5',7'-Dihydroxy-4'-glucosyloxyisoflavone, Genistein 4'-O-glucoside, Genistein, 4'-β-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-3-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxoxano-2-il]oxifenil-cromeno-4-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)C3=COc4cc(O)cc(O)c4C3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sophoricoside (Genistein-4'-Glucoside)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-3-1-9(2-4-11)12-8-29-14-6-10(23)5-13(24)16(14)17(12)25/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1056