Learn More
Genisteína-2',6'-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Genistein-2',6'-d2 |
| CAS | 315204-48-9 |
| Fórmula molecular | C15 2H2 H8 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Genistein-2',6'-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O |
| Nombre IUPAC | 3-(2,6-dideuterio-4-hidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0654 |