Learn More
Genistein-2', 3', 5', 6'-d4 (Mayor), TRC
Código de producto. 30240551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240551 10 mg 10 miligramos
30240897 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG35001010MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187960-08-3
Fórmula molecular C15 2H4 H6 O5
Peso molecular (g/mol) 274.26
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)- (9CI, ACI), 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-4H-1-benzopyran-4-one (ACI), Genistein-2',3',5',6'-d4, Genistein-d4 (4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4), Genistein-2',3',5',6'-D4, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-d4)-4H-1-benzopyran-4-one
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)cromo-4-uno
SMILES [2H]c1c([2H])c(C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c([2H])c([2H])c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistein-2',3',5',6'-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0779
Porcentaje de pureza >95%