Learn More
Melford Genisteína
Código de producto. 30018289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018289 100 mg 100 miligramos
30018288 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018289 Proveedor Melford N.º de proveedor G360000.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Inhibe las proteínas tirosina quinasas.
Inhibe las proteínas tirosina quinasas.
Especificaciones
CAS 446-72-0
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C15H10O5