Learn More
Melford Genisteína
Descripción
Inhibe las proteínas tirosina quinasas.
Inhibe las proteínas tirosina quinasas.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 446-72-0 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C15H10O5 |