Learn More
Geniposidic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16468818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468818 10 mg 10 miligramos
16448956 100 mg 100 miligramos
16434727 50 mg 50 miligramos
16431268 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16468818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0010
MedChemExpress Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.
Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geniposidic acid
CAS 27741-01-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22O10
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.14 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]2OC=C(C(O)=O)[C@]3([H])[C@@]2([H])C(CO)=CC3)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 374.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death