Learn More
Genipóside, TRC
Código de producto. 30400997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400997 100 mg
30388998 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG349970100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24512-63-8
Fórmula molecular C17 H24 O10
Peso molecular (g/mol) 388.37
Sinónimo Cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,4a,5,7a-tetrahydro-7-(hydroxymethyl)-, methyl ester, (1S,4aS,7aS)-, Cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,4a,5,7a-tetrahydro-7-(hydroxymethyl)-, methyl ester, [1S-(1α,4aα,7aα)]-, Geniposide (8CI)
Nombre IUPAC metilo (1S,4aS,7aS)-7-(hidroximetil)-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)ox-2-il]oxi-1,4a,5,7a-tetrahidrociclopenta[c]piran-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1CC=C3CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geniposide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O10/c1-24-15(23)9-6-25-16(11-7(4-18)2-3-8(9)11)27-17-14(22)13(21)12(20)10(5-19)26-17/h2,6,8,10-14,16-22H,3-5H2,1H3/t8-,10-,11-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1369
Porcentaje de pureza >95%