Learn More
Geniposide, MedChemExpress
Código de producto. 16438956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438956 100 mg 100 miligramos
16424727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0009
MedChemExpress Geniposide is an iridoid glucoside extracted from Gardenia jasminoides Ellis fruits; exhibits a varity of biological activities such as anti-diabetic, antioxidative, antiproliferative and neuroprotective activities.
Geniposide is an iridoid glucoside extracted from Gardenia jasminoides Ellis fruits
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geniposide
CAS 24512-63-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24O10
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (257.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (128.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@@]3([H])[C@@](CC=C3CO)([H])C(C(OC)=O)=CO2)[C@H](O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 388.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.37
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration