Learn More
MedChemExpress Genipina
Código de producto. 16423337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16423337 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16423337 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17389
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
MedChemExpress Genipin ((+)-Genipin) is a natural crosslinking reagent derived from Gardenia jasminoides Ellis fruits. Genipin inhibits UCP2 (uncoupling protein 2) in cells. Genipin has a variety of bioactivities, including modulation on proteins, antitumor, anti-inflammation, immunosuppression, antithrombosis, and protection of hippocampal neurons. Genipin also can be used for type 2 diabetes research.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 226.23 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 6902-77-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (442.03 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (17.68 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo (+)-Genipin
Objetivo Autophagy