Learn More
MedChemExpress Genipina
Código de producto. 16417276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16417276 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16417276 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17389
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Genipin ((+)-Genipin) is a natural crosslinking reagent derived from Gardenia jasminoides Ellis fruits. Genipin inhibits UCP2 (uncoupling protein 2) in cells. Genipin has a variety of bioactivities, including modulation on proteins, antitumor, anti-inflammation, immunosuppression, antithrombosis, and protection of hippocampal neurons. Genipin also can be used for type 2 diabetes research.
Spezifikation
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 226.23 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 6902-77-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (442.03 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (17.68 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo (+)-Genipin
Objetivo Autophagy
Cantidad 100 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.