Learn More
Thermo Scientific Chemicals Genipina
Código de producto. 17221262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17221262 250 mg 250 miligramos
17211262 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17221262 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466642500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.20€
    78.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 8.55€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6902-77-8 | C11H14O5, C11H14O5 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6902-77-8
Fórmula molecular C11H14O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genipina
Cantidad 250 mg
Punto de fusión de 121,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23