Learn More
Genipin 1-β-D-gentiobioside, MedChemExpress
Código de producto. 16459258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459258 10 mg 10 miligramos
16421678 5 mg 5 miligramos
16413946 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16459258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2094
MedChemExpress Genipin 1-β-D-gentiobioside (Genipin 1-gentiobioside) is one of the most abundant and bioactive iridoid glycosides in Gardenia jasminoides Ellis, which possesses hepatoprotective, anti-inflammatory, antioxidant, and antithrombotic activities.
Genipin 1-β-D-gentiobioside (Genipin 1-gentiobioside) is one of the most abundant and bioactive iridoid glycosides in Gardenia jasminoides Ellis, which possesses hepatoprotective, anti-inflammatory, antioxidant, and antithrombotic activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genipin 1-β-D-gentiobioside
CAS 29307-60-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H34O15
Cantidad 10 mg
Sinónimo Genipin 1-gentiobioside Genipin 1-β-gentiobioside Genipin gentiobioside
Información de solubilidad Ethanol : 125 mg/mL (227.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (181.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)([H])O[C@H]3[C@@](C(CO)=CC4)([H])[C@@]4([H])C(C(OC)=O)=CO3
Peso molecular (g/mol) 550.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.51
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation