Learn More
Applied Biosystems™ Software GenEx Professional
Código de producto. 15990433 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Clave de licencia de 6 meses para 1 usuario
Incluye una clave de licencia de 1 años para 1 usuario
Incluye una clave de licencia de 2 años para 1 usuario
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento unitSize
15990433 Incluye una clave de licencia de 2 años para 1 usuario cada uno
15900443 Incluye una clave de licencia de 1 años para 1 usuario cada uno
15910443 Clave de licencia de 6 meses para 1 usuario cada uno
3 options
Código de producto. 15990433
Marca: Applied Biosystems™ A33921
GenEx by Multid Analysis es un software para el procesamiento y análisis de datos de qPCR en tiempo real.
Sus capacidades cubren desde la lectura por lotes de archivos de datos y el preprocesamiento y la gestión de datos básicos hasta los análisis avanzados de perfiles de expresión de vanguardia. El software GenEx proporciona métodos para seleccionar y validar genes de referencia, clasificar muestras, agrupar genes, monitorizar procesos dependientes del tiempo y mucho más.
Edición y gestión de datos básicos
El software GenEx v6.1 permite el preprocesamiento de datos sin procesar con consistencia, en el orden correcto y de forma fiable. Las características de preprocesamiento incluyen calibración entre placas, corrección de la eficacia de PCR, normalización óptima, sustracción de fondo de ADN genómico, detección de valores atípicos y más.
Análisis avanzado de datos
El software GenEx ofrece soluciones estadísticas avanzadas para el análisis de datos tras la normalización. Las potentes herramientas de presentación interactiva facilitan la generación de ilustraciones profesionales incluso de los diseños experimentales más complejos. Las características actuales incluyen análisis de curva estándar con estimación del límite de detección (sensibilidad), límite de cuantificación, rango dinámico, repetibilidad y reproducibilidad, T-test, pruebas ANOVA y no paramétricas con correcciones y estimaciones de precisión adecuadas y pruebas estadísticas multivariadas incluyendo análisis de agrupamiento jerárquico (HCA), mapas de calor, análisis de componentes principales (PCA) y redes neuronales artificiales (ANN).
GenEx Professional frente a Enterprise
El software GenEx Professional proporciona un amplio conjunto de módulos de preprocesamiento junto con la visualización de datos y un conjunto de análisis que incluye un mayor número de módulos de análisis estadístico, adecuados para el análisis estándar basado en curvas, así como para perfiles de expresión génica. El software GenEx Professional también tiene asistentes para la importación directa de datos desde diferentes instrumentos.
El software GenEx Enterprise dispone de todos los módulos de GenEx Professional además de los análisis de datos más avanzados, incluyendo PCA dinámico, curva ROC, ANN y máquina de vectores de soporte (SVM). El software GenEx Enterprise también proporciona módulos para el análisis de datos conforme a los documentos estándar del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Para los clientes que deseen utilizar el software GenEx en varios PC, de uno en uno, las licencias de GenEx se pueden preinstalar en una llave USB. Instale el software en varios ordenadores y conecte la llave USB al que desee utilizar en ese momento. Se requiere una licencia válida para el software GenEx Professional o GenEx Enterprise para la compra de una llave USB (Cat. nº. A33924).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye una clave de licencia de 2 años para 1 usuario
Tipo de software Análisis de datos de PCR en tiempo real
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 2-year license