Learn More
Genevac™ Trampa de vapor
Código de producto. 11524614
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Código de producto. Capacidad (métrico)
11524614 1 L
1 options
Código de producto. 11524614 Proveedor Genevac N.º de proveedor VAPTRAP0100
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Para usar en concentradores centrífugos
Los concentradores centrífugos son capaces de eliminar agua y disolventes orgánicos de una variedad de formatos de muestra.
Acepta un rotor oscilante para microplacas y también acepta rotores de disco para tubos y viales. Selección de bombas de vacío medio o alto y un sistema de ADN dedicado con bomba incorporada. Fácil de usar, permite una concentración segura de las muestras o una sequedad completa. Tiempo y temperatura controlados en la pantalla clara y de gran tamaño. Parámetros configurados con el dial de configuración y selección. Para mejorar el rendimiento, los modos especiales integrados funcionan con agua y alcoholes, lo que optimiza el tiempo de concentración. miVac El sistema controla el calor y, por lo tanto, proporciona protección para sus valiosas muestras. Con una amplia variedad de rotores disponibles, miVac Los evaporadores son adecuados para muchas tareas diferentes, incluido el secado o la concentración en tubos de microcentrífuga, tubos de centrífuga cónicos u otros tubos de plástico, viales de vidrio y microplacas de pocillos poco profundos o profundos. Su diseño sencillo y resistente garantizará años de servicio fiable incluso cuando se utiliza de forma intensiva, como en laboratorios de enseñanza o multiusuario. Los controles intuitivos permiten a los usuarios sin experiencia obtener resultados de primera clase la primera vez con la mayoría de las muestras, al tiempo que permiten una programación más sofisticada para trabajadores experimentados. miVac Los concentradores son extremadamente silenciosos cuando están en uso y los resultados típicos con agua muestran que miVac son más rápidos que las máquinas comparables. El rendimiento puede mejorarse aún más mediante el uso de miVac Condensador refrigerado SpeedTrap.
Sistema de ADN MiVac
El miVac El sistema integrado de ADN es un concentrador centrífugo capaz de eliminar agua y disolventes orgánicos de una variedad de formatos de muestra y está diseñado específicamente para trabajar con ácidos nucleicos. Se suministra con una bomba de vacío de alto rendimiento integrada una cámara de concentración y un rotor de aluminio de ángulo fijo para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml. El miVac El ADN es adecuado para disolventes orgánicos simples, por ejemplo, metanol, etanol, hasta 100 °C PA y agua en un bajo número de muestras. Hay una gama de rotores posibles que incluye una opción para placas de microtitulación. Para obtener una gama más amplia de disolventes y/o una gama más amplia de formatos de muestra, seleccione miVac Dúo o Quattro concentrador con miVac SpeedTrap y bomba.
miVac Dúo y Quattro concentradores
El miVac El sistema Duo se ha diseñado para aceptar un soporte de microplacas de dos posiciones oscilantes o rotores de disco para tubos y viales. El miVac Quattro es un sistema más grande con un recipiente de mayor capacidad, lo que le permite utilizar un rotor de cuatro posiciones de giro y rotores de disco de capacidad mucho mayor. En ambos rotores oscilantes, cada posición para microplacas de pocillos poco profundos puede admitir varias placas mediante el uso de apiladores. Ambos concentradores cuentan con una interfaz de usuario sencilla para configurar y supervisar el tiempo, la temperatura y el método.
miVac Dúo y Quattro Bombas de vacío
Puede elegir entre tres bombas para complementar la miVac concentradores de acuerdo con sus aplicaciones. El miVac La bomba Duo es una bomba de diafragma de dos cabezales silenciosa y compacta adecuada para eliminar la mayoría de los disolventes que hierven por debajo de 130 °C, incluidos agua, metanol, etanol y sus mezclas. Para aplicaciones más exigentes, como disolventes con puntos de ebullición más altos hasta 165 °C, recomendamos la miVac Quattro ya que esta bomba de diafragma de cuatro cabezales puede alcanzar presiones de < 2 mbar, que son necesarios para el secado correcto de disolventes de punto de ebullición medio. Ambas bombas vienen en elegantes carcasas a juego con la otra miVac y son controlados automáticamente por el miVac cámara de evaporación. También hay disponible una bomba de vacío tipo scroll para disolventes con alto punto de ebullición. Debe consultar a su representante de ventas local sobre la configuración exacta de la bomba para la aplicación que tiene en mente.
miVac SpeedTrap
El miVac SpeedTrap es una nueva trampa fría de alta potencia que se utiliza para condensar vapores de disolventes. Las trampas de frío pueden mejorar seriamente el rendimiento de cualquier sistema de concentración de vacío. Cuando una trampa fría condensa los vapores de nuevo a líquido, hay una reducción de volumen masiva correspondiente que ayuda a generar un vacío y acelera considerablemente el proceso de concentración. miVac SpeedTrap funciona de una manera única, los serpentines del condensador frío están suspendidos directamente en la ruta de vapor, los vapores de solventes se condensan directamente en los serpentines y se escurren al recipiente de recolección debajo sin congelarse, incluso cuando se usa agua. Este método es muy eficiente, con más del doble de potencia de condensación que un sistema similar, el usuario puede ver rápidamente los disolventes en la trampa, y vaciar la trampa es fácil y no requiere descongelación. El recipiente de recogida se retira con un simple cuarto de vuelta, lo que permite la eliminación segura de los disolventes.
Paquetes
El miVac El kit de conexión contiene todo lo que se necesita para encender las unidades separadas del miVac en un sistema totalmente integrado. Incluye tubos de vacío, un cortador de tubos, un recipiente de captura y un cable de conexión de la bomba. Como alternativa, hay disponibles paquetes de sistemas que incluyen concentrador, bomba, trampa de frío y kit de conexión.
JetRotors
miVac son los únicos concentradores de su clase que se suministran con rotores hechos de aluminio sólido. El “JetRotors” proporciona una concentración de rendimiento muy alta en comparación con los rotores de plástico o de construcción abierta. Los aumentos de velocidad en comparación con los tipos de polipropileno oscilan entre el 40 % y el 200 %, dependiendo del formato de la muestra, lo que proporciona una ventaja significativa al trabajar con disolventes persistentes, como el agua. Los rotores de aluminio sólido de precisión conducen de forma eficaz la energía térmica necesaria para la concentración de las muestras, mientras que en un rotor abierto o de plástico, las muestras se aíslan eficazmente por el plástico y el vacío en la cámara. Los rotores están disponibles para todos los tubos, viales, tubos de centrífuga y tubos de microcentrífuga comunes. También hay disponible un servicio de rotor personalizado para garantizar que obtenga el mejor uso de su sistema.
Controlador de presión
El miVac El controlador de presión se puede añadir a cualquier módulo miVac sistema (o paquete) y permite al usuario un control total sobre la presión de funcionamiento en el sistema. Un modo de rampa de vacío permite que la concentración comience suavemente y se utiliza para ayudar a evitar saltos o salpicaduras al evaporar mezclas de disolventes. Para los usuarios que no estén seguros de las presiones adecuadas que deben elegir, existe un modo automático. Uso correcto del control de la presión con el miVac SpeedTrap hará que la concentración sea más rápida y permitirá que se atrapen más disolventes en SpeedTrap, lo que reducirá las emisiones de disolventes volátiles.
Trampas de vapor
Hay disponible un frasco de lavado con vapor con soluciones neutralizadoras de ácido o amoníaco para usar cuando se trabaje con estos productos químicos. Las soluciones cambian de color cuando están agotadas, lo que indica cuándo deben cambiarse. Las trampas se instalan después de la bomba y antes de que el vapor se descargue a la atmósfera o al sistema de extracción de humos.
Sistema concentrador modular con concentrador, bomba y unidades de trampa de frío
  • Elección de concentradores según la carga de trabajo
  • Capaz de manipular una amplia variedad de disolventes y volumen de muestras
  • Interfaz de usuario sencilla con programas optimizados para agua y alcoholes& otros disolventes
  • Control preciso de la temperatura que proporciona protección para muestras valiosas
  • Compacto
  • Trampa fría de alta potencia que alcanza -50 °C con capacidad de recogida de 1 l
  • Amplia gama de exclusivos productos de aluminio macizo JetRotors™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Para utilizar con (aplicación) Neutralización de amoniaco o vapores ácidos
Incluye Todas las conexiones. Hay disponible una botella de lavado de vapor con soluciones neutralizantes de ácido o amoníaco para usar cuando se trabaja con estos productos químicos.
Cantidad 1 unidad
Tipo Trampa de vapor
Peso (métrico) 1 kg