Learn More
Gibco™ Antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418), polvo
Código de producto. 11538676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11538676 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11538676 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11811064
Antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418), polvo
Geneticin™ El antibiótico de selección (sulfato G418) es producido por la bacteria Micromonospora rhodorangea y actúa uniéndose al ribosoma, inhibiendo así la síntesis de proteínas tanto en células procariotas como eucariotas. Resistencia a Geneticin™ El antibiótico de selección (sulfato G418) es conferido por la E. coli APH(3’ ) – Yo y APH(3’ ) – Genes de resistencia II .
Gibco™ Geneticin™ El antibiótico de selección (sulfato G418) se utiliza como antibiótico de selección en un rango de concentración de 100 a 200 –g/μmL para bacterias o de 200 a 500 g/–mL para μla mayoría de las células de mamíferos. Este producto se suministra en forma de polvo y debe prepararse una solución madre de 10 a –50 mg/mL en agua.
Otras opciones y más información Ofrecemos una amplia gama de antibióticos y antimicóticos
tanto en polvo como en formato líquido.
Vea la lista completa o busque productos para:
  • Control de contaminación
  • Selección eucariota y bacteriana
    Ver recomendaciones de concentraciones de trabajo para antibióticos de selección.
    Obtenga más información sobre el uso de antibióticos y antimicóticos en cultivos celulares y revise las pautas para descontaminar cultivos.
    Estándar de calidad y fabricación cGMP de doble sitio
    Gibco™ Geneticin™ El antibiótico de selección (sulfato G418) se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos polvo Gibco™ Geneticin™ Productos antibióticos de selección (sulfato G418) fabricados en nuestras instalaciones de Nueva York (n.os de cat. 11811098, 11811031 y 11811023). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Norma ISO 13485, cGMP, FDA
    Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
    Descripción Antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418), 10 g, temperatura de almacenamiento de 15 a 30 ° C, antibiótico (selectivo), Agente Geneticin™ (G-418), antibiótico (selectivo) Tipo de reactivo, 24 meses de vida útil, temperatura ambiente/
    Formulario Polvo
    Tipo de producto Antibiótico
    Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular de insectos, cultivo celular de mamíferos, transfección, transformación, selección eucariótica/generación de línea celular estable
    Cantidad 10 g
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
    • Sensibilización cutánea Categoría 1
    Indicaciones de peligro
    • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
    • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
    Consejos de prudencia
    • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
    • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de