Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros GENESYS G5 Vis y UV-Vis
Código de producto. 32035854 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de detector:
Fotodiodos duales de silicio
Fotodiodos duales de silicio.
Fuente de luz:
Lámpara de xenón tipo flash
Lámpara de xenón tipo flash.
Incluye:
Solo el espectrofotómetro
Solo el espectrofotómetro.
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de detector Fuente de luz Incluye Tamaño de la unidad
32035854 Fotodiodos duales de silicio. Lámpara de xenón tipo flash. Solo el espectrofotómetro. cada uno
32035853 Fotodiodos duales de silicio Lámpara de xenón tipo flash Solo el espectrofotómetro cada uno
32035856 Fotodiodos duales de silicio. Lámpara de xenón tipo flash. Solo el espectrofotómetro. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 32035854 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840411100
Ahorre en un rendimiento UV-Vis de confianza
Usar código promocional 27977
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Flexible Vis and UV-Vis spectrophotometers designed to deliver fast, reproducible results with intuitive workflows and scalable performance for modern labs.
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ GENESYS™ G5 Vis y UV-Vis ofrecen resultados analíticos confiables y de alta calidad, con una experiencia de uso intuitiva diseñada para los laboratorios modernos. Desde mediciones rutinarias de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) hasta flujos de trabajo analíticos avanzados, la familia GENESYS G5 brinda la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Gracias a su interfaz optimizada con pantalla táctil, métodos personalizables y opciones de software ampliables, los usuarios pueden generar datos reproducibles rápidamente con una capacitación mínima, lo que los hace ideales para estudiantes o técnicos. El rendimiento escalable de los modelos Vis, UV-Vis y UV-Vis Pro le permite seleccionar el sistema adecuado para las necesidades actuales, manteniendo la posibilidad de crecer conforme evolucionen sus flujos de trabajo.
La familia de espectrofotómetros Thermo Scientific™ GENESYS™ G5 está diseñada para simplificar el análisis experimental, al tiempo que ofrece el rendimiento y la flexibilidad requeridos en una amplia variedad de industrias. Ya sea para realizar mediciones rutinarias o flujos de trabajo analíticos más avanzados, los sistemas GENESYS G5 permiten una configuración rápida, resultados consistentes y una gestión eficiente de los datos.
Características y beneficios principales
Productividad inmediata con un funcionamiento intuitivo
Una moderna interfaz con pantalla táctil y flujos de trabajo guiados permiten a los usuarios comenzar a realizar mediciones rápidamente con una capacitación mínima. Los métodos integrados y los flujos de trabajo personalizables ayudan a garantizar la consistencia entre los operadores y a reducir el tiempo de configuración.
Rendimiento escalable en tres modelos
La familia GENESYS G5 incluye configuraciones Vis, UV-Vis y UV-Vis Pro, lo que permite a los laboratorios adaptar el rendimiento a las necesidades de sus aplicaciones, desde mediciones rutinarias en el rango visible hasta análisis UV de alta precisión.
Flujos de trabajo flexibles con software ampliable
Los paquetes de aplicaciones opcionales respaldan el análisis de agua, las investigaciones en ciencias de la vida y las pruebas de alimentos y bebidas mediante métodos preconfigurados y flujos de trabajo guiados. Estas herramientas reducen los cálculos manuales y mejoran la reproducibilidad.
Gestión avanzada de datos y conectividad
Capture, almacene y exporte datos fácilmente mediante USB, red o el software opcional para PC. La integración con sistemas LIMS, plataformas en la nube y entornos de red permite una gestión de datos fluida en todo el laboratorio.
Compatibilidad con accesorios versátiles para ampliar las capacidades
La compatibilidad con accesorios como cambiadores de celdas, control de temperatura Peltier, sistemas de aspiración (sippers) y sondas de fibra óptica permite automatizar y adaptar el equipo a flujos de trabajo especializados, aumentando el rendimiento y la consistencia.
Rendimiento confinable
Respaldados por décadas de experiencia en espectroscopía, los instrumentos GENESYS G5 ofrecen un desempeño óptico confiable, con bajo nivel de ruido y alta precisión fotométrica para proporcionar resultados confiables en una amplia variedad de aplicaciones.
Diseñados para entornos regulados
Los controles de acceso de usuarios, las pistas de auditoría y las firmas electrónicas respaldan el cumplimiento de los requisitos de integridad de los datos, como 21 CFR Parte 11, lo que ayuda a los laboratorios a mantener flujos de trabajo seguros y trazables cuando SciVault2 está activado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2 nm
Conexiones PC (software opcional disponible), USB-A, USB-C, USB-B (para control desde PC), RJ-45, LIMS, nube, Bluetooth y Wi-Fi (mediante un adaptador tipo dongle opcional).
Tipo de detector Fotodiodos duales de silicio.
Pantalla Pantalla táctil a color de alta definición de 7 pulgadas, inclinable, con resolución de 800 × 1280 píxeles.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 376 x 347 x 218 mm
Idiomas Inglés, chino, alemán, francés, italiano, japonés, español, polaco, tailandés y coreano., Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Spanish, Thai
Fuente de luz Lámpara de xenón tipo flash.
Línea de productos GENESYS G5
Ancho de banda espectral 5 nm
Tensión 240 V
Wavelength Range 325 to 1100 nm
Selección de longitud de onda Redes de difracción.
Incluye Solo el espectrofotómetro.
Diseño óptico Doble haz.
Repetibilidad <1.0 nm
Resolución 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Garantía 2 años
Peso (métrico) 8.1 kg
Accesorios Compatible con múltiples opciones, incluyendo cambiador de celdas de 8 posiciones, cambiador de celdas de 4 posiciones (para celdas de trayectoria larga), portaceldas termostatizado Peltier, accesorio Sipper e impresora de acoplamiento rápido.